Stampa…
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5549-1G OR5549-5G
APOSOR5549-1GEA 70.1 EUR
APOSOR5549-1G APOSOR5549-5G
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BClO₄
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659928
CAS Number: 334018-52-9