3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₅Br₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00101673 CAS Number: 41886-04-8 UN: 1759 ADR: 8,II |