Stampa…
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-iodo-2-methylbenzoate
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 51 EUR
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Peso molecolare: 276,0710 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12923250
CAS Number: 52570-33-9