Stampa…
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5547-1G OR5547-5G OR5547-25G
APOSOR5547-1GEA 143 EUR
APOSOR5547-1G APOSOR5547-5G APOSOR5547-25G
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇NO₆
Punto di fusione: 199…201 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216499
CAS Number: 205985-96-2