Stampa…
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Boc-4-Chlorosulphonylpiperidine, 1-BOC-4-PIPERIDINEsulphONYL CHLORIDE, tert-Butyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate, 4-CHLOROsulphONYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC acid TERT-BUTYL ESTER
OR55455-1G OR55455-5G
APOSOR55455-1GEA 62.6 EUR
APOSOR55455-1G APOSOR55455-5G
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 98%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Formula: C₁₀H₁₈ClNO₄S
Peso molecolare: 283,767 g/mol
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861750
CAS Number: 782501-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III