Stampa…
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55452-1G OR55452-5G
APOSOR55452-1GEA 104 EUR
APOSOR55452-1G APOSOR55452-5G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663983
CAS Number: 76006-08-1