Stampa…
5-Hydroxypicolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 260…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661309
CAS Number: 15069-92-8