Stampa…
5-Aminopentan-1-ol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 150 EUR
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Aminopentan-1-ol, grado tecnico
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008237
CAS Number: 2508-29-4
UN: 3259
ADR: 8,III