Stampa…
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 432 EUR
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Formula: C₁₂H₁₆BNO₄
Peso molecolare: 249,07 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659853
CAS Number: 850568-79-5