Stampa…
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5541-1G OR5541-5G
APOSOR5541-1GEA 24.4 EUR
APOSOR5541-1G APOSOR5541-5G
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₅BO₃
Punto di fusione: 102…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06409944
CAS Number: 338454-30-1