(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066526 CAS Number: 60456-21-5 |