Cinnamaldeide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55404-100G
OR55404-500G
APOSOR55404-100GEA
50.9
EUR
APOSOR55404-100G
APOSOR55404-500G
Cinnamaldeide 98%
Cinnamaldeide
Formula:
C₉H₈O Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00007000 CAS Number: 104-55-2 |