Stampa…
Diglycolic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-Oxydiacetic acid
OR55403-100G OR55403-500G
APOSOR55403-100GEA 139 EUR
APOSOR55403-100G APOSOR55403-500G
Diglycolic acid 98%
Diglycolic acid
Formula: C₄H₆O₅
Peso molecolare: 134,09 g/mol
Punto di fusione: 140…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004309
CAS Number: 110-99-6