Stampa…
2'-Aminoacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
OR55399-100G OR55399-1KG OR55399-500G
APOSOR55399-100GEA 43.7 EUR
APOSOR55399-100G APOSOR55399-1KG APOSOR55399-500G
2'-Aminoacetophenone 95%
2'-Aminoacetophenone
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007717
CAS Number: 551-93-9