Stampa…
6-Nitroanthranilic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55396-1G OR55396-25G OR55396-5G
APOSOR55396-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55396-1G APOSOR55396-25G APOSOR55396-5G
6-Nitroanthranilic acid
6-Nitroanthranilic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00034785
CAS Number: 50573-74-5