Stampa…
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5536-1G OR5536-5G
APOSOR5536-1GEA 286 EUR
APOSOR5536-1G APOSOR5536-5G
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, grado tecnico
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₈H₇ClO₄S
Punto di fusione: 125…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094677
CAS Number: 22958-99-2
UN: 3261
ADR: 8,III