Stampa…
3,4,5-Trimetilanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55349-5G OR55349-1G OR55349-25G
APOSOR55349-5GEA 94.4 EUR
APOSOR55349-5G APOSOR55349-1G APOSOR55349-25G
3,4,5-Trimetilanilina 98%
3,4,5-Trimetilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130022
CAS Number: 1639-31-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III