Stampa…
Di-tert-butyl malonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55346-100G OR55346-500G OR55346-25G
APOSOR55346-100GEA 68.4 EUR
APOSOR55346-100G APOSOR55346-500G APOSOR55346-25G
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Formula: C₁₁H₂₀O₄
Peso molecolare: 216,28 g/mol
Punto di ebollizione: 65…67 °C/1mmHg
Densità: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008810
CAS Number: 541-16-2