Stampa…
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55340-100MG OR55340-250MG
APOSOR55340-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR55340-100MG APOSOR55340-250MG
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Formula: C₄₀H₂₆N₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009626
CAS Number: 16834-13-2