Stampa…
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5534-25G OR5534-5G
APOSOR5534-25GEA 42.2 EUR
APOSOR5534-25G APOSOR5534-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Punto di fusione: 134…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318966
CAS Number: 89694-48-4