5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄₄H₂₂Cl₈N₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191500 CAS Number: 37083-37-7 |