Stampa…
Naftoresorcina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55332-1G OR55332-25G OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA 36.4 EUR
APOSOR55332-1G APOSOR55332-25G APOSOR55332-5G
Naftoresorcina 99%
Naftoresorcina
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di fusione: 123…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003965
CAS Number: 132-86-5