Stampa…
Quinoline-N-oxide hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55323-25G OR55323-5G
APOSOR55323-25GEA 292 EUR
APOSOR55323-25G APOSOR55323-5G
Quinoline-N-oxide hydrate
Quinoline-N-oxide hydrate
Formula: C₉H₇NO·xH₂O
Punto di fusione: 52…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149472
CAS Number: 64201-64-5