Stampa…
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR5532-1G OR5532-5G
APOSOR5532-1GEA 97.3 EUR
APOSOR5532-1G APOSOR5532-5G
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BClO₄
Punto di fusione: 122…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659875
CAS Number: 850568-11-5