Stampa…
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 132 EUR
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formula: C₆H₆Br₂N₂
Punto di fusione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00795598
CAS Number: 49764-63-8