Stampa…
1-Bromo-2-butyne 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5530-25G OR5530-5G OR5530-100G
APOSOR5530-25GEA 139 EUR
APOSOR5530-25G APOSOR5530-5G APOSOR5530-100G
1-Bromo-2-butyne 98%
1-Bromo-2-butyne
Formula: C₄H₅Br
Peso molecolare: 132,99 g/mol
Punto di ebollizione: 123…125 °C
Densità: 1,519 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190233
CAS Number: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3,III