Stampa…
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl mesitylacetate
OR55298-10G OR55298-2G
APOSOR55298-10GEA 292 EUR
APOSOR55298-10G APOSOR55298-2G
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Peso molecolare: 206,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051916
CAS Number: 5460-08-2