Stampa…
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol, (1R,2R)-(-)-1-Amino-2-hydroxyindan, (1R,2R)-1-Aminoindan-2-ol
OR55290-1G OR55290-5G
APOSOR55290-1GEA 125 EUR
APOSOR55290-1G APOSOR55290-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di fusione: 142…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275447
CAS Number: 163061-73-2