Stampa…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 294 EUR
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C/10mmHg
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040914
CAS Number: 1504-58-1