Stampa…
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR55287-25G OR55287-5G
APOSOR55287-25GEA 203 EUR
APOSOR55287-25G APOSOR55287-5G
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Formula: C₁₃H₂₀BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09831980
CAS Number: 877399-50-3