Stampa…
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]furan
OR55286-1G OR55286-5G
APOSOR55286-1GEA 66.9 EUR
APOSOR55286-1G APOSOR55286-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Formula: C₁₈H₁₁BrO
Peso molecolare: 323,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441306
CAS Number: 955959-84-9