Stampa…
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR55282-100G OR55282-25G
APOSOR55282-100GEA 203 EUR
APOSOR55282-100G APOSOR55282-25G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₃H₂₃BN₂O₃
Peso molecolare: 266,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11857753
CAS Number: 1029716-44-6