Stampa…
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5528-25G OR5528-5G OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA 0 EUR
APOSOR5528-25G APOSOR5528-5G APOSOR5528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
1,4-Dichloro-2-butyne
Formula: C₄H₄Cl₂
Punto di ebollizione: 165…168 °C
Densità: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000981
CAS Number: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II