Stampa…
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid, 5-(Carbobenzoxyamino)pentanoic Acid, N-Cbz-5-aminovaleric Acid, 5-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanoic acid, N-Cbz-5-aminopentanoic Acid
OR55278-25G OR55278-5G
APOSOR55278-25GEA 183 EUR
APOSOR55278-25G APOSOR55278-5G
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Peso molecolare: 251,28 g/mol
Punto di fusione: 99…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00188458
CAS Number: 23135-50-4