Stampa…
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55270-100G OR55270-25G
APOSOR55270-100GEA 452 EUR
APOSOR55270-100G APOSOR55270-25G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010300
CAS Number: 6358-07-2