Stampa…
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55267-5G OR55267-10G OR55267-25G
APOSOR55267-5GEA 132 EUR
APOSOR55267-5G APOSOR55267-10G APOSOR55267-25G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₂Cl₂N₄
Peso molecolare: 189,0022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835493
CAS Number: 42754-96-1