Stampa…
1,3-Benzenedithiol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 95.7 EUR
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
1,3-Benzenedithiol
1,3-Benzenedithiol
Formula: C₆H₆S₂
Punto di ebollizione: 244 °C
Punto di fusione: 24…25 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004842
CAS Number: 626-04-0