Stampa…
4-Pentynoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 19 EUR
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
4-Pentynoic acid 98%
4-Pentynoic acid
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98,1 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C/30mmHg
Punto di fusione: 54…58 °C
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004407
CAS Number: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II