Stampa…
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
OR55254-250MG OR55254-1G OR55254-5G
APOSOR55254-250MGEA 59.7 EUR
APOSOR55254-250MG APOSOR55254-1G APOSOR55254-5G
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂
Peso molecolare: 132,5914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683060
CAS Number: 65732-69-6