Stampa…
4-Methoxydiphenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-N-phenylaniline
OR55248-10G OR55248-25G OR55248-5G
APOSOR55248-10GEA 85.8 EUR
APOSOR55248-10G APOSOR55248-25G APOSOR55248-5G
4-Methoxydiphenylamine 97%
4-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,2500 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C/12mmHg
Punto di fusione: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00228649
CAS Number: 1208-86-2