Stampa…
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR55245-10G OR55245-1G OR55245-5G
APOSOR55245-10GEA 916 EUR
APOSOR55245-10G APOSOR55245-1G APOSOR55245-5G
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,03 g/mol
Punto di fusione: 152…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699199
CAS Number: 868362-18-9