Stampa…
3-Hexyne 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5524-25G OR5524-5G
APOSOR5524-25GEA 183 EUR
APOSOR5524-25G APOSOR5524-5G
3-Hexyne 99%
3-Hexyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C
Densità: 0,723 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009381
CAS Number: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II