Stampa…
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55233-100MG OR55233-1G OR55233-250MG
APOSOR55233-100MGEA 219 EUR
APOSOR55233-100MG APOSOR55233-1G APOSOR55233-250MG
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834947
CAS Number: 84400-99-7