Stampa…
7-Octenoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 96.3 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Densità: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258724
CAS Number: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III