Stampa…
5,6-Dimethoxynicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR55218-100MG OR55218-1G OR55218-250MG
APOSOR55218-100MGEA 199 EUR
APOSOR55218-100MG APOSOR55218-1G APOSOR55218-250MG
5,6-Dimethoxynicotinic acid
5,6-Dimethoxynicotinic acid
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12401642
CAS Number: 76470-34-3