4-tert-Butylphthalonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 165 °C Punto di fusione: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060112 CAS Number: 32703-80-3 |