Stampa…
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-6-azaindole
OR55213-1G OR55213-5G
APOSOR55213-1GEA 108 EUR
APOSOR55213-1G APOSOR55213-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16657181
CAS Number: 1188313-15-6