Stampa…
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
OR55211-25G OR55211-100G
APOSOR55211-25GEA 75.7 EUR
APOSOR55211-25G APOSOR55211-100G
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formula: C₈H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 201,24 g/mol
Punto di fusione: 279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064468
CAS Number: 15471-17-7