Stampa…
Ciclopentil-metil-etere 99% stabilizzato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55202-1L OR55202-2.5L OR55202-500ML
APOSOR55202-1LEA 94.5 EUR
APOSOR55202-1L APOSOR55202-2.5L APOSOR55202-500ML
Ciclopentil-metil-etere 99% stabilizzato
Ciclopentil-metil-etere
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C
Punto di fusione: –134 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276401
CAS Number: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II