Stampa…
1,22-Docosanedioic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Docosanedioic acid
OR55199-1G OR55199-5G
APOSOR55199-1GEA 136 EUR
APOSOR55199-1G APOSOR55199-5G
1,22-Docosanedioic acid 95+%
1,22-Docosanedioic acid
Formula: C₂₂H₄₂O₄
Peso molecolare: 370,57 g/mol
Punto di fusione: 119…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002806
CAS Number: 505-56-6